Läs mer
2-Kloro-1-(3,4-dihydroxyfenyl)etanon, Mikromol™
Produktkod. 30050547
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050547 25 mg
17913766 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050547 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0785.080025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-Kloro-1-(3,4-dihydroxyfenyl)etanon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone
CAS 99-40-1
Analyt- eller komponentnamn 2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H7 Cl O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Noradrenaline Tartrate Imp. E (EP), Noradrenaline Imp. E (EP), alpha-Chloro-3,4-dihydroxyacetophenone, 1-Chloroacetyl-3,4-dihydroxybenzene, 2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-ethanone, 2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone, 2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone, 3,4-Dihydroxy-alpha-chloroacetophenone, 3,4-Dihydroxyphenacyl chloride, 4-(Chloroacetyl)catechol, NSC 13905, NSC 17869, alpha-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone, Noradrenaline Tartrate Impurity E, Noradrenaline Impurity E
InChI formel InChI=1S/C8H7ClO3/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,10-11H,4H2
LEDER Oc1ccc(cc1O)C(=O)CCl
IUPAC-namn 2-kloro-1-(3,4-dihydroxyfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 186.59
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 186,0084 g/mol