Läs mer
2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO3/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,10-11H,4H2 |
| Formel vikt | 186.0084 |