Läs mer
2-Chloro-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid |
| CAS | 3855-95-6 |
| Molekylformel | C8H4ClNO2S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Chloro-6-benzothiazolecarboxylic acid, 2-Chloro-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid, 2-Chlorobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4ClNO2S/c9-8-10-5-2-1-4(7(11)12)3-6(5)13-8/h1-3H,(H,11,12) |
| LEDER | O=C(O)C=1C=CC=2N=C(Cl)SC2C1 |
| IUPAC-namn | 2-Chloro-6-benzothiazolecarboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.64 |
| Formel vikt | 212.97 |