Läs mer
2-klor-1,3-benzotiazol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-1,3-benzothiazole |
| CAS | 615-20-3 |
| Molekylformel | C7H4ClNS |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-Chlorobenzothiazole, 2-Chlorobenzothiazole, 2-Chloro-1,3-benzothiazole, 2-Chlorobenzo[d]thiazole, NSC 8442 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClNS/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H |
| LEDER | Clc1nc2ccccc2s1 |
| IUPAC-namn | 2-klor-1,3-bensotiazol |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.63 |
| Formel vikt | 168.9753 |