Läs mer
2-Chloro-1,3-bis(dimethylamino)trimethinium Hexafluorophosphate, Mikromol™
Beskrivning
2-Chloro-1,3-bis(dimethylamino)trimethinium Hexafluorophosphate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[2-Chloro-3-(dimethylamino)-2-propenylidene]-N-methyl-methanaminium Hexafluorophosphate |
| CAS | 249561-98-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-[2-Chloro-3-(dimethylamino)-2-propenylidene]-N-methyl-methanaminium Hexafluorophosphate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H14 Cl N2 . F6 P |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Methanaminium, N-[2-chloro-3-(dimethylamino)-2-propen-1-ylidene]-N-methyl-, hexafluorophosphate(1-) (1:1), Methanaminium, N-[2-chloro-3-(dimethylamino)-2-propenylidene]-N-methyl-, hexafluorophosphate(1-) (9CI), Etoricoxib Related Compound C as Hexafluorophosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14ClN2.F6P/c1-9(2)5-7(8)6-10(3)4;1-7(2,3,4,5)6/h5-6H,1-4H3;/q+1;-1 |
| LEDER | CN(C)C=C(Cl)C=[N+](C)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F |
| IUPAC-namn | [2-chloro-3-(dimethylamino)prop-2-enylidene]-dimethylazanium;hexafluorophosphate |
| Visa mer |