Läs mer
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolidinium tetrafluoroborate, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11316435 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11316435 5 g 5g
11306435 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11316435 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 439460050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 153433-26-2
Molekylformel C5H10BClF4N2
Molekylvikt (g/mol) 220.40
MDL-nummer MFCD09039291
InChI-nyckel UPLXKEIRISBKRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym CIB
IUPAC-namn 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium; tetrafluoroboranuide
LEDER F[B-](F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-chloro-1, 3-dimethylimidazolidinium tetrafluoroborate
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 58.0°C to 60.0°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 220.41
Procent renhet 96%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloro-1,3-Dimethylimidazolidinium Tetrafluoroborate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.