Läs mer
2-Kloro-1,3-dimetylimidazoliniumklorid, 90 %
Produktkod. 11946271 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11946271 100 g Glasflaska 100g
11926271 5 g Glasflaska 5g
11936271 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11946271 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 439521000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 37091-73-9 | C5H10Cl2N2 | 169,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kopplingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37091-73-9
Molekylformel C5H10Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 169.05
MDL-nummer MFCD09039290
InChI-nyckel AEBBXVHGVADBHA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride, unii-56ka2a1u1d, 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-1h-imidazol-3-ium chloride, dmc mi, 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydroimidazol-1-ium chloride, pubchem16443, 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-3h-imidazol-1-ium chloride, 1h-imidazolium, 2-chloro-4,5-dihydro-1,3-dimethyl-, chloride 1:1, 2-chloro-1,3-dimethylimidazolidin-2-ylium chloride
PubChem CID 10176306
IUPAC-namn 2-klor-l,3-dimetyl-4,5-dihydroimidazol-l-ium;klorid
LEDER [Cl-].CN1CC[N+](C)=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-chloro-1, 3-dimethylimidazolinium chloride
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 112 °C till 121 °C
Färg Vitt
Elementaranalys 31,26 till 39,79 % C, 14,58 till 18,56 % N
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 88% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Merck Index 15,3434
Formel vikt 169.05
Procent renhet 90%
Fysisk form Kristallint pulver eller pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.