Läs mer
2-kloro-1,3-dimetylimidazoliniumklorid (90 %), TRC
Produktkod. 30368231
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30368231 10 g
30358094 1 g
30353067 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30368231 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36569510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37091-73-9
Molekylformel C5H10Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 169.05
Synonym 2-Chloro-4,5-dihydro-1,3-dimethyl-1H-imidazolium Chloride, 2-Chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydroimidazolium Chloride
IUPAC-namn 2-klor-1,3-dimetyl-4,5-dihydroimidazol-1-ium; klorid
LEDER [Cl-].CN1CC[N+](=C1Cl)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium Chloride
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H10ClN2.ClH/c1-7-3-4-8(2)5(7)6;/h3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Formel vikt 168.0221