Läs mer
2-klor-1,3-dimetylimidazoliumtetrafluorborat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461036
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Packungsgröße
15461036 5 g 5g
15451036 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15461036 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54316.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 153433-26-2 | Molekylformel: C5H10BClF4N2 | Molekylvikt: 220,40 g/mol
2-Klor-1,3-dimetylimidazoliumtetrafluororat är ett reagens för esterifiering av C-terminala aminosyror till Wangharts utan racemisering och för koppling αav , α-dimetylaminosyror; samt för framställning av bensotriazol-1-yloxiderivatet, ett nytt kopplingsreagens. Det används som reagens för esterifiering och peptidkoppling av steriskt hindrade aminosyror; framställning av effektiva diazoöverföringsreagenser; oxidativ insättning för syntes av palladium- och nickelkatalysatorer; och beredning av katalysatorer för användning i kopplingsreaktioner.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
2-Klor-1,3-dimetylimidazoliumtetrafluororat är ett reagens för esterifiering av C-terminala aminosyror till Wangharts utan racemisering och för koppling αav , α-dimetylaminosyror; samt för framställning av bensotriazol-1-yloxiderivatet, ett nytt kopplingsreagens. Det används som reagens för esterifiering och peptidkoppling av steriskt hindrade aminosyror; framställning av effektiva diazoöverföringsreagenser; oxidativ insättning för syntes av palladium- och nickelkatalysatorer; och beredning av katalysatorer för användning i kopplingsreaktioner.
Löslighet
Löslig i acetonitril (0,1 g/ml).
Anteckningar
Känslig för fukt och ljus. Inkompatibel med oxiderande medel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 153433-26-2
Molekylformel C5H10BClF4N2
Molekylvikt (g/mol) 220.40
MDL-nummer MFCD09039291
InChI-nyckel UPLXKEIRISBKRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym CIB
IUPAC-namn 2-klor-l,3-dimetyl-4,5-dihydro-lH-imidazol-3-ium; tetrafluorboranid
LEDER F[B-](F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1Cl
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-1,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate
Smältpunkt 175 °C till 177 °C
Kvantitet 5 g
Känslighet Ljus- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Löslig i acetonitril (0,1 g/ml).
Formel vikt 220.4
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.