Läs mer
2-Klor-1,3-dinitrobensen, 98+%
Produktkod. 11311637
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11311637 1 g 1g
11321637 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11311637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04593.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 606-21-3 | C6H3ClN2O4 | 202,55 g/mol
2-klor-1,3-dinitrobensen kan användas som mellanprodukter av färgämnen och pigment. Används även som lösningsmedel i HPLC, NMR.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-klor-1,3-dinitrobensen kan användas som mellanprodukter av färgämnen och pigment. Används även som lösningsmedel i HPLC, NMR.
Löslighet
Lösligt i alkohol. Måttligt löslig i bensen, eter. Praktiskt taget olöslig i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibla material är oxidationsmedel, Starka baser. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 606-21-3
Molekylformel C6H3ClN2O4
Molekylvikt (g/mol) 202.55
MDL-nummer MFCD00014689
InChI-nyckel BPPMIQPXQVIZNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dinitrochlorobenzene, 1-chloro-2,6-dinitrobenzene, benzene, 2-chloro-1,3-dinitro, 2-chloro-1,3-dintrobenzene, 1,3-dinitro-2-chlorobenzene, 2-chloro-1,3-dinitro-benzene, unii-lg72rnd0ab, lg72rnd0ab, 1-chloro-2,3-dinitrobenzene mixture, ambsclk-136
PubChem CID 11814
IUPAC-namn 2-klor-1,3-dinitrobensen
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1Cl)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-1,3-dinitrobenzene
Smältpunkt 83 °C till 88 °C
Densitet 1.687
Kokpunkt 315 °C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3441
Beilstein 522187
Merck Index 14,2137
Löslighetsinformation Löslig i alkohol. Måttligt löslig i bensen, eter. Praktiskt taget olöslig i vatten.
Formel vikt 202.55
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.