Läs mer
2-Chloro-1,3-propanediol 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309189
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30309189 1 ml
1 options
Produktkod. 30309189 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11502620AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-1,3-propanediol
CAS 497-04-1
Analyt- eller komponentnamn 2-Chloro-1,3-propanediol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C3 H7 Cl O2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-Chloro-1,3-propanediol, 2-Chloro-1,3-dihydroxypropane, 2-Chloro-1,3-propanediol, 2-Monochloropropane-1,3-diol, Glycerol β-chlorohydrin, Glycerol Beta-Chlorohydrin, 2CPD, 2-MCPD
InChI formel InChI=1S/C3H7ClO2/c4-3(1-5)2-6/h3,5-6H,1-2H2
LEDER OCC(Cl)CO
IUPAC-namn 2-chloropropane-1,3-diol
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 110.54
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 110.0135 g/mol