missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloro-1,3-propanediol-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-1,3-propanediol-d5 |
| CAS | 1216764-05-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C3 2H5 H2 Cl O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-Chloro-1,1,2,3,3-pentadeuteriopropane-1,3-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7ClO2/c4-3(1-5)2-6/h3,5-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D |
| LEDER | [2H]C([2H])(O)C([2H])(Cl)C([2H])([2H])O |
| IUPAC-namn | 2-chloro-1,1,2,3,3-pentadeuteriopropane-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 115.57 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?