Läs mer
2-Chloro-1,3-propanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-1,3-propanediol |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7ClO2/c4-3(1-5)2-6/h3,5-6H,1-2H2 |
| Formel vikt | 110.0135 |
| Procent renhet | >95% |