Läs mer
2-Chloro-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-1, 3-thiazole-5-carbonyl chloride |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Amber Glass Bottle |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 182.03 |
| Procent renhet | 97% |