Läs mer
2-klor-1,3-tiazol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10526055
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10526055 5 g 5g
10172784 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10526055 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62901DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 101012-12-8
Molekylformel C4H2ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 163.575
InChI-nyckel HNJOKQPEJIWTRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorothiazole-5-carboxylic acid, 2-chloro-5-thiazolecarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-chloro, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-chloro, acmc-1brcy, 2-chlorothiazol-5-carboxylic acid, 2-chloro-5-carboxy-1,3-thiazole, 5-thiazolecarboxylicacid,2-chloro, 2-chloro-thiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 1481389
IUPAC-namn 2-klor-1,3-tiazol-5-karboxylsyra
LEDER C1=C(SC(=N1)Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 163.58
Procent renhet 97%