Läs mer
2-Klor-1,3-tiazol-5-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30350595
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30350595 1 g
1 options
Produktkod. 30350595 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4114651G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic Acid
CAS 101012-12-8
Molekylformel C4 H2 Cl N O2 S
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Chloro-5-thiazolecarboxylic Acid, 2-Chlorothiazole-5-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C4H2ClNO2S/c5-4-6-1-2(9-4)3(7)8/h1H,(H,7,8)
LEDER OC(=O)c1cnc(Cl)s1
IUPAC-namn 2-klorotiazol-5-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 163.582
Formel vikt 162.9495