Läs mer
2-klor-1,3-tiazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10215794
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10215794 250 mg 250mg
10777293 1 g 1g
10739205 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10215794 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07794CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 3034-52-4
Molekylformel C3H2ClNS
Molekylvikt (g/mol) 119.566
MDL-nummer MFCD00210701
InChI-nyckel KLEYVGWAORGTIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorothiazole, thiazole, 2-chloro, 2-thiazolyl chloride, 2-chlothiozole, chlorothiazole, 2-chloro-thiazole, zlchem 495, 2-chlothiazole, pubchem15569
PubChem CID 76429
ChEBI CHEBI:39187
IUPAC-namn 2-klor-1,3-tiazol
LEDER C1=CSC(=N1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-1, 3-thiazole
CAS Min % 97.0
Densitet 1.3780g/mL
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 119.57
Procent renhet 97%