Läs mer
2-klor-1,3-tiazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-1, 3-thiazole |
| CAS Min % | 97.0 |
| Densitet | 1.3780g/mL |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 119.57 |
| Procent renhet | 97% |