Läs mer
2-klor-1,3-tiazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3175015
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
250mg
Product Code. 10215794
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO07794CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Chemical Identifiers
CAS 3034-52-4
Molekylformel C3H2ClNS
Molekylvikt (g/mol) 119.566
MDL-nummer MFCD00210701
InChI-nyckel KLEYVGWAORGTIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorothiazole, thiazole, 2-chloro, 2-thiazolyl chloride, 2-chlothiozole, chlorothiazole, 2-chloro-thiazole, zlchem 495, 2-chlothiazole, pubchem15569
PubChem CID 76429
ChEBI CHEBI:39187
IUPAC-namn 2-klor-1,3-tiazol
LEDER C1=CSC(=N1)Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-1, 3-thiazole
CAS Min % 97.0
Densitet 1.3780g/mL
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 119.57
Procent renhet 97%