Läs mer
2-kloro-1-(4-klorofenyl)etanon, TRC
Produktkod. 30364881
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30364881 50 mg
1 options
Produktkod. 30364881 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36861850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-1-(4-chlorophenyl)ethanone
CAS 937-20-2
Molekylformel C8H6OCl2
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H6Cl2O/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
LEDER ClCC(=O)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC-namn 2-kloro-1-(4-klorofenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 189.03
Formel vikt 187.9796