Läs mer
2-kloro-1-(4-klorofenyl)etanon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-1-(4-chlorophenyl)ethanone |
| CAS | 937-20-2 |
| Molekylformel | C8H6OCl2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6Cl2O/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2 |
| LEDER | ClCC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-kloro-1-(4-klorofenyl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.03 |
| Formel vikt | 187.9796 |