Läs mer
2-Chloro-1,4-dimethoxybenzene, 99%
Produktkod. 11405507
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11405507 50 g 50g
11415507 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11405507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23497.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2100-42-7 | C8H9ClO2 | 172.608 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2100-42-7
Molekylformel C8H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 172.608
MDL-nummer MFCD00008356
InChI-nyckel QMXZSRVFIWACJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-dimethoxychlorobenzene, benzene, 2-chloro-1,4-dimethoxy, chlorohydroquinone dimethyl ether, chloro-1,4-dimethoxybenzene, 1,4-dimethoxy-2-chlorobenzene, o-chloro-p-dimethoxybenzene, monochloro-1,4-dimethoxybenzene, 6-chloro-1,4-dimethoxy benzene, acmc-209fgn
PubChem CID 246724
IUPAC-namn 2-klor-1,4-dimetoxibensen
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)OC)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-1,4-dimethoxybenzene
Densitet 1.21
Kvantitet 50 g
Brytningsindex 1.547
Kokpunkt 231°C to 234°C
Formel vikt 172.61
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.