missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloro-1-(4-fluorobenzyl)benzimidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-1-(4-fluorobenzyl)benzimidazole |
| CAS | 84946-20-3 |
| Molekylformel | C14H10ClFN2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-Chloro-1-(4-fluorobenzyl)-1H-benzimidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10ClFN2/c15-14-17-12-3-1-2-4-13(12)18(14)9-10-5-7-11(16)8-6-10/h1-8H,9H2 |
| LEDER | Fc1ccc(Cn2c(Cl)nc3ccccc23)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-chloro-1-[(4-fluorophenyl)methyl]benzimidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.69 |
| Formel vikt | 260.0517 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?