Läs mer
2-Chloro-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-one |
| CAS | 68505-86-2 |
| Molekylformel | C10H11ClO3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Chloro-4'-hydroxy-3'-methoxypropiophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11ClO3/c1-6(11)10(13)7-3-4-8(12)9(5-7)14-2/h3-6,12H,1-2H3 |
| LEDER | O=C(C1=CC=C(O)C(OC)=C1)C(Cl)C |
| IUPAC-namn | 2-chloro-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.65 |
| Formel vikt | 214.04 |