Läs mer
2-Kloro-1,4-nafthokinon, TRC
Produktkod. 30353303
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30353303 500 mg
1 options
Produktkod. 30353303 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC373650500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-1,4-naphthoquinone
CAS 1010-60-2
Molekylformel C10 H5 Cl O2
Kvantitet 500 mg
Synonym 1,4-Naphthalenedione, 2-chloro-, 1,4-Naphthoquinone, 2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-1,4-naphthalenedione, 2-Chloro-1,4-naphthoquinone, 2-Chloronaphthoquinone, NSC 400597, 2-Chloronaphthalene-1,4-dione
InChI formel InChI=1S/C10H5ClO2/c11-8-5-9(12)6-3-1-2-4-7(6)10(8)13/h1-5H
LEDER ClC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC-namn 2-kloronaftalen-1,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 192.6
Formel vikt 191.9978