Läs mer
2-Kloro-1,5-hexadien (>90 %), TRC
Produktkod. 30368323
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30368323 100 mg
1 options
Produktkod. 30368323 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC364010100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-1,5-hexadiene
CAS 101933-88-4
Molekylformel C6H9Cl
Kvantitet 100 mg
Synonym 2-Chlorohexa-1,5-Diene
InChI formel InChI=1S/C6H9Cl/c1-3-4-5-6(2)7/h3H,1-2,4-5H2
LEDER ClC(CCC=C)=C
IUPAC-namn 2-Klor-1,5-hexadien (ACI)
Molekylvikt (g/mol) 116.59
Formel vikt 116.04