Läs mer
2-Kloro-1,5-hexadien (>90 %), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-1,5-hexadiene |
| CAS | 101933-88-4 |
| Molekylformel | C6H9Cl |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-Chlorohexa-1,5-Diene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9Cl/c1-3-4-5-6(2)7/h3H,1-2,4-5H2 |
| LEDER | ClC(CCC=C)=C |
| IUPAC-namn | 2-Klor-1,5-hexadien (ACI) |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.59 |
| Formel vikt | 116.04 |