Läs mer
2-Klor-1-fluoro-4-jodbensen, 98 %
Produktkod. 11429403
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429403 100 g 100g
11419403 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11429403 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11808.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
CAS: 156150-67-3 | C6H3ClFI | 256,443 g/mol
Den användes som mellanprodukt för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som en mellanprodukt för läkemedel.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Noter
Ljuskänslig, förvara mörkt. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 156150-67-3
Molekylformel C6H3ClFI
Molekylvikt (g/mol) 256.443
MDL-nummer MFCD00042210
InChI-nyckel OMASDGWBVAVFQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-fluoroiodobenzene, 1-chloro-2-fluoro-5-iodobenzene, 2-chloro4-iodofluorobenzene, 3-chloro-4-fluoro-1-iodobenzene, 1-fluoro-2-chloro-4-iodobenzene, benzene, 2-chloro-1-fluoro-4-iodo, benzene,2-chloro-1-fluoro-4-iodo, 2-chloro-1-fluoro-4-iodo-benzene, pubchem3433, acmc-20an6s
PubChem CID 2724605
IUPAC-namn 2-klor-l-fluoro-4-jodbensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1I)Cl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-1-fluoro-4-iodobenzene
Densitet 2.02
Kokpunkt 94 °C till 95 °C (15 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.605
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 256.45
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.