Läs mer
2-Chloro-1-iodo-4-nitrobenzene, 98%
Produktkod. 11423947
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423947 5 g 5g
11413947 1 g 1g
11339499 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11423947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19340.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 41252-96-4 | C6H3ClINO2 | 283.449 g/mol
3-klor-4-trifluormetylanilin framställdes i två steg genom reaktion av trifluormetylkoppar med 3-klor-4-jodonitrobensen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3-klor-4-trifluormetylanilin framställdes i två
steg genom reaktion av trifluormetylkoppar med 3-klor-4-jodonitrobensen.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41252-96-4
Molekylformel C6H3ClINO2
Molekylvikt (g/mol) 283.449
MDL-nummer MFCD00024589
InChI-nyckel FQXFHRSYMORXKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-iodonitrobenzene, 3-chloro-4-iodo-nitrobenzene, 3-chloro-4-iodo-nitro-benzene, benzene, 2-chloro-1-iodo-4-nitro, 2-chlor-1-iod-4-nitrobenzol, acmc-20a36k, 3-chloro-4-iodonitro benzene, 1-iodo-2-chloro-4-nitrobenzene, 2-chloro-1-iodo-4-nitro-benzene, 1-chloro-2-iodo-5-nitrobenzene
PubChem CID 96640
IUPAC-namn 2-klor-l-jod-4-nitrobensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-1-iodo-4-nitrobenzene
Smältpunkt 97°C to 101°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2502411
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 283.45
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.