Läs mer
2-Chloro-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine |
| CAS | 120889-05-6 |
| Molekylformel | C13 H10 Cl N3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10ClN3/c1-17-11-7-10(9-5-3-2-4-6-9)8-15-12(11)16-13(17)14/h2-8H,1H3 |
| LEDER | Cn1c(Cl)nc2ncc(cc12)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 2-chloro-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.69 |
| Formel vikt | 243.0563 |