Läs mer
2-klor-1-metylimidazol-5-borsyra pinakolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15407875
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15407875 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 15407875 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31692.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 1315281-29-8 | C10H16BClN2O2 | 242,51 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Svårlösligt i vatten (0,23 g/L
)
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-1-methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester
CAS 1315281-29-8
Smältpunkt 131 °C till 135 °C
Molekylformel C10H16BClN2O2
MDL-nummer MFCD11100959
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-chloro-1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-imidazole, 2-chloro-1-methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester, 2-chloro-1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl imidazole, 2-chloro-1-methyl-1h-imidazole-5-boronic acid pinacol ester, 2-chloro-1-methyl-1h-imidazole-5-boronic acid, pinacol ester, 2-chloro-1-methyl-1h-imidazol-5-yl boronic acid pinacol ester, 2-chloro-1-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-imidazole, 2-chloro-1-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl imidazole
Löslighetsinformation Sparsamt löslig i vatten (0,23 g/L)
InChI-nyckel MOQXZCYTVMKINQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(N2C)Cl
IUPAC-namn 2-klor-l-metyl-5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)imidazol
Molekylvikt (g/mol) 242.51
PubChem CID 45588157
Formel vikt 242.52
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.