Läs mer
2-Klor-1-metylimidazol, 97+%
Produktkod. 15438357
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15438357 250 mg 250mg
15428357 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15438357 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51867.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
CAS: 253453-91-7 | C4H5ClN2 | 116,55 g/mol
2-klor-1-metylimidazol används i läkemedel, läkemedelskandidater, ligander för övergångsmetallkatalysatorer och andra molekylära funktionella material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-klor-1-metylimidazol används i läkemedel, läkemedelskandidater, ligander för övergångsmetallkatalysatorer och andra molekylära funktionella material.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 253453-91-7
Molekylformel C4H5ClN2
Molekylvikt (g/mol) 116.55
MDL-nummer MFCD02179531
InChI-nyckel VSCQFRRKWFQPOA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2773332
IUPAC-namn 2-klor-l-metylimidazol
LEDER CN1C=CN=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-1-methylimidazole
Smältpunkt -10 °C
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-chloro-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2-chloro-1-methyl, pubchem7596, acmc-209gjb, 1-methyl-2-chloro-1h-imidazole, 2-chloro-n-methylimidazole, 1h-imidazole,2-chloro-1-methyl, 2-chloro-1n-methyl-imidazole, 2-chloro-1h-imidazole, n-me, 2-chloro-1h-imidazole, n-methyl
Formel vikt 116.55
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.