Läs mer
2-Klor-1-metylpyridiniumjodid, 97 %
Beskrivning
2-klor-1-metylpyridiniumjodid är ett reagens i en mängd olika dehydrativa kopplingsreaktioner. Det används också för att bilda karboxylatestrar från syror och alkoholer, karboxamider från syror och aminer, laktoner från -hydroxisyror och karbodiimider från N,N-disubstituerade tiokarbamider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2-klor-1-metylpyridiniumjodid är ett reagens i en mängd olika dehydrerande kopplingsreaktioner. Det används också för att bilda karboxylatestrar från syror och alkoholer, karboxamider från syror och aminer, laktoner från -hydroxisyror och karbodiimider från N,N-disubstituerade tiokarbamider.
Löslighet
Löslig i metanol (50 mg/ml). Olösligt i vatten.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-1-methylpyridinium iodide |
| Smältpunkt | ∼200 °C (dekomposition) |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 3572320 |
| Känslighet | Ljus- och fuktkänslig |
| Merck Index | 14,6301 |
| Löslighetsinformation | Löslig i metanol (50 mg/ml). Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 255.49 |
| Procent renhet | 97% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.