Läs mer
2-Klor-1-metylpyridiniumjodid, 97 %
Produktkod. 11495193
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495193 100 g 100g
11485193 25 g 25g
11405203 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495193 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12820.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1613.55 SEK
    1449.65 SEK / 100g
    Save 163.90 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14338-32-0 | C6H7ClIN | 255,48 g/mol
2-klor-1-metylpyridiniumjodid är ett reagens i en mängd olika dehydrativa kopplingsreaktioner. Det används också för att bilda karboxylatestrar från syror och alkoholer, karboxamider från syror och aminer, laktoner från -hydroxisyror och karbodiimider från N,N-disubstituerade tiokarbamider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-klor-1-metylpyridiniumjodid är ett reagens i en mängd olika dehydrerande kopplingsreaktioner. Det används också för att bilda karboxylatestrar från syror och alkoholer, karboxamider från syror och aminer, laktoner från -hydroxisyror och karbodiimider från N,N-disubstituerade tiokarbamider.
Löslighet
Löslig i metanol (50 mg/ml). Olösligt i vatten.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14338-32-0
Molekylformel C6H7ClIN
Molekylvikt (g/mol) 255.48
MDL-nummer MFCD00011984
InChI-nyckel ABFPKTQEQNICFT-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-chloro-1-methylpyridinium iodide, 2-chloro-1-methylpyridin-1-ium iodide, pyridinium, 2-chloro-1-methyl-, iodide, unii-rlq88nyz68, rlq88nyz68, 2-chloro-1-methylpyridiniumiodide, 2-chloro-1-methyl-pyridinium iodide, pubchem16659, acmc-1brmd, ksc494o1l
PubChem CID 167069
IUPAC-namn 2-klor-l-metylpyridin-l-ium;jodid
LEDER [I-].C[N+]1=CC=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-1-methylpyridinium iodide
Smältpunkt ∼200 °C (dekomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 3572320
Känslighet Ljus- och fuktkänslig
Merck Index 14,6301
Löslighetsinformation Löslig i metanol (50 mg/ml). Olöslig i vatten.
Formel vikt 255.49
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.