Läs mer
2-Chloro-1-methylquinolinium Tetrafluoroborate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-1-methylquinolinium Tetrafluoroborate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9ClN.BF4/c1-12-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10(12)11;2-1(3,4)5/h2-7H,1H3;/q+1;-1 |
| Formel vikt | 265.0453 |