Läs mer
2-Chloro-1-morpholinoethan-1-one, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10722683
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10722683 1 g 1g
10202602 10 g 10g
10326854 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10722683 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM10055DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1440-61-5
Molekylformel C6H10ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 163.601
MDL-nummer MFCD00721939
InChI-nyckel YMQRPXBBBOXHNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-chloroacetyl morpholine, morpholine, 4-chloroacetyl, 4-chloroacetyl morpholine, n-chloroacetyl morpholine, 2-chloro-1-morpholin-4-yl ethan-1-one, n-chloroacetylmorpholine, chloroacetic acid morpholide, 2-chloro-1-morpholinoethanone, 2-chloro-1-morpholin-4-yl-ethanone, chloroacetic acid, morpholide
PubChem CID 74040
IUPAC-namn 2-chloro-1-morpholin-4-ylethanone
LEDER C1COCCN1C(=O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-1-morpholinoethan-1-one
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Amber glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 163.6
Procent renhet 95%