Läs mer
2-Klor-1-nitro-3,5-bis(trifluormetyl)bensen, 98 %
Produktkod. 15498776
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15498776 5 g 5g
15488776 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15498776 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64221.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 654-55-7 | C8H2ClF6NO2 | 293,549 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 654-55-7
Molekylformel C8H2ClF6NO2
Molekylvikt (g/mol) 293.549
MDL-nummer MFCD04972677
InChI-nyckel OCRFDZOBCZLPRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-1-nitro-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl-2-chloronitrobenzene, 3,5-bis trifluoromethyl-2-chloro-nitrobenzene, 2-chloro-3,5-di trifluoromethyl nitrobenzene, 2-chloro-3,5-bis trifluoromethyl nitrobenzene, pubchem16471, 2,4-bis-trifluoromethyl-6-nitrochlorobenzene, 2-chloro-3,5-bis-trifluoromethyl-nitrobenzene, 3,5-bis-trifluoromethyl-2-chloro-nitrobenzene, 2-chloro-1-nitro-3,5-bis-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 10803688
IUPAC-namn 2-klor-l-nitro-3,5-bis(trifluormetyl)bensen
LEDER C1=C(C=C(C(=C1C(F)(F)F)Cl)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-1-nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Kvantitet 5 g
Beilstein 2888862
Formel vikt 293.55
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.