Läs mer
(+/-)-2-Klor-1-fenyletanol, 97 %
Produktkod. 11373576
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11373576 1 g 1g
11383576 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11373576 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14538.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1674-30-2 | C8H9ClO | 156,609 g/mol
Det används som en mellanprodukt för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som en mellanprodukt för läkemedel.
Löslighet Ej blandbar eller
svår att blanda med vatten.
Anteckningar
Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1674-30-2
Molekylformel C8H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 156.609
MDL-nummer MFCD01075658
InChI-nyckel XWCQSILTDPAWDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym styrene chlorohydrin, 1-phenyl-2-chloroethanol, +/--2-chloro-1-phenylethanol, 2-chloro-1-phenyl-ethanol, benzenemethanol, .alpha.-chloromethyl, benzenemethanol, a-chloromethyl, acmc-20apgz, benzyl alcohol, .alpha.-chloromethyl, acmc-20a5xf, 2-chloro-l-phenylethanol
PubChem CID 92898
IUPAC-namn 2-klor-l-fenyletanol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(CCl)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-2-Chloro-1-phenylethanol
Kokpunkt 110°C to 112°C (5 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 907322
Formel vikt 156.61
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.