missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloro-1-propanesulfonyl Chloride, >90%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-1-propanesulfonyl Chloride |
| CAS | 2386-59-6 |
| Molekylformel | C3H6Cl2O2S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6Cl2O2S/c1-3(4)2-8(5,6)7/h3H,2H2,1H3 |
| LEDER | CC(Cl)CS(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 2-chloropropane-1-sulfonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.05 |
| Formel vikt | 175.9466 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?