Läs mer
2-Chloro-1-tritylimidazole, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15428347
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15428347
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H51861.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
2-Chloro-1-tritylimidazole is used in pharmaceuticals, drug candidates, ligands for transition metal catalysts and other molecular functional materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Chloro-1-tritylimidazole is used in pharmaceuticals, drug candidates, ligands for transition metal catalysts and other molecular functional materials.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67478-48-2
Molekylformel C22H17ClN2
Molekylvikt (g/mol) 344.842
MDL-nummer MFCD02179527
InChI-nyckel JTMBWVKMAGHXKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-1-trityl-1h-imidazole, 2-chloro-1-triphenylmethyl imidazole, pubchem8989, acmc-209nza, 2-chloro-1-trityl-imidazole, 1h-imidazole,2-chloro-1-triphenylmethyl
PubChem CID 2773337
IUPAC-namn 2-chloro-1-tritylimidazole
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)N4C=CN=C4Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-1-tritylimidazole
Smältpunkt 200°C to 202°C
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 344.84
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.