missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Chloro-1-tritylimidazole, 97%, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. p-7034194
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15428347

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H51861.MD

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

2-Chloro-1-tritylimidazole is used in pharmaceuticals, drug candidates, ligands for transition metal catalysts and other molecular functional materials.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
2-Chloro-1-tritylimidazole is used in pharmaceuticals, drug candidates, ligands for transition metal catalysts and other molecular functional materials.

Solubility
Insoluble in water.

Notes
Stable under recommended storage conditions. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 67478-48-2
Molekylformel C22H17ClN2
Molekylvikt (g/mol) 344.842
MDL-nummer MFCD02179527
InChI-nyckel JTMBWVKMAGHXKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-1-trityl-1h-imidazole, 2-chloro-1-triphenylmethyl imidazole, pubchem8989, acmc-209nza, 2-chloro-1-trityl-imidazole, 1h-imidazole,2-chloro-1-triphenylmethyl
PubChem CID 2773337
IUPAC-namn 2-chloro-1-tritylimidazole
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)N4C=CN=C4Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Chloro-1-tritylimidazole
Smältpunkt 200°C to 202°C
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 344.84
Procent renhet 97%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.