Läs mer
2-Chloro-10,11-dihydro-11-oxo-dibenzo[b,f][1,4]oxazepine, TRC
Produktkod. 30133026
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133026 1 g
30010218 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133026 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3652901G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3158-91-6
Molekylformel C13 H8 Cl N O2
Molekylvikt (g/mol) 245.66
Synonym 2-Chlorodibenzo[b,f]-[1,4]-oxazepin-11-one, Dibenz[b,f][1,4]oxazepin-11(10H)-one, 2-chloro-, 2-Chlorodibenz[b,f][1,4]oxazepin-11(10H)-one
IUPAC-namn 8-chloro-5H-benzo[b][1,4]benzoxazepin-6-one
LEDER Clc1ccc2Oc3ccccc3NC(=O)c2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-10,11-dihydro-11-oxo-dibenzo[b,f][1,4]oxazepine
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H8ClNO2/c14-8-5-6-11-9(7-8)13(16)15-10-3-1-2-4-12(10)17-11/h1-7H,(H,15,16)
Formel vikt 245.0244