Läs mer
2-Chloro-10-[3-[[3-(dimethylamino)propyl]methylamino]propyl]phenothiazine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28ClN3S.2ClH/c1-23(2)12-6-13-24(3)14-7-15-25-18-8-4-5-9-20(18)26-21-11-10-17(22)16-19(21)25;;/h4-5,8-11,16H,6-7,12-15H2,1-3H3;2*1H |
| Formel vikt | 461.1226 |