Läs mer
2-Chloro-10-(3-chloropropyl)phenothiazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-10-(3-chloropropyl)phenothiazine |
| CAS | 2765-59-5 |
| Molekylformel | C15H13Cl2NS |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Chloro-10-(3-chloropropyl)-10H-phenothiazine, gamma-(2-Chlorophenothiazinyl-10)propyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13Cl2NS/c16-8-3-9-18-12-4-1-2-5-14(12)19-15-7-6-11(17)10-13(15)18/h1-2,4-7,10H,3,8-9H2 |
| LEDER | ClCCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13 |
| IUPAC-namn | 2-chloro-10-(3-chloropropyl)phenothiazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.24 |
| Formel vikt | 309.0146 |