Läs mer
2-Klor-11-(1-piperazinyl)dibenzo[b,f]-1,4-oxazepin, 98 %
Produktkod. 15480337
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15480337 250 mg 250mg
15460337 1 g 1g
15470337 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15480337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64066.MD
 Begränsad artikel
I lager
En tricyklisk noradrenalinupptagshämmare | CAS: 14028-44-5 | C17H16ClN3O | 313,785 g/mol
En tricyklisk noradrenalinupptagshämmare
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14028-44-5
Molekylformel C17H16ClN3O
Molekylvikt (g/mol) 313.785
MDL-nummer MFCD00069210
InChI-nyckel QWGDMFLQWFTERH-UHFFFAOYSA-N
Synonym amoxapine, asendin, demolox, moxadil, amoxan, amoxapinum, amoxapina, amoxepine, asendis, desmethylloxapin
PubChem CID 2170
ChEBI CHEBI:2675
IUPAC-namn 8-klor-6-piperazin-1-ylbenso[b][1,4]bensoxazepin
LEDER C1CN(CCN1)C2=NC3=CC=CC=C3OC4=C2C=C(C=C4)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-11-(1-piperazinyl)dibenzo[b,f]-1,4-oxazepine
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Merck Index 14,576
Löslighetsinformation Löslig i metanol, DMSO eller kloroform.
Formel vikt 313.78
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.