Läs mer
2-Chloro-1H-benzimidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-1H-benzimidazole |
| CAS | 4857-06-1 |
| Molekylformel | C7H5ClN2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClN2/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,9,10) |
| LEDER | Clc1nc2ccccc2[nH]1 |
| IUPAC-namn | 2-chloro-1H-benzimidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.58 |
| Formel vikt | 152.0141 |