Läs mer
2-chloro-1H-indole-3-carbaldehyde, Maybridge
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-chloro-1H-indole-3-carbaldehyde |
| CAS | 5059-30-3 |
| Förpackning | Amber Glass Bottle |
| Molekylformel | C9H6ClNO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-chloro-indole-3-carbaldehyde, 2-chloroindole-3-carbaldehyde, 2-chloro-1h-indole-3-carboxaldehyde, 2-chloroindole-3-carboxaldehyde, 2-chloro-3-formyl-1h-indole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 2-chloro, chloroindolecarbaldehyde, 2-chloro-3-formylindol, 1h-indole-3-carboxaldehyde,2-chloro |
| InChI-nyckel | XYSSNBNFOBVMAU-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1=CC=C2C(=C1)C(=C(N2)Cl)C=O |
| IUPAC-namn | 2-chloro-1H-indole-3-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.603 |
| Visa mer |