Läs mer
2-Chloro-2,2-difluoroacetophenone, 96%
Produktkod. 11383856
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11383856 1 g 1g
11393856 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11383856 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16963.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 384-67-8 | C8H5ClF2O | 190.574 g/mol
Reagens är en effektiv produkt för syntes av difluormetylerade fenoler i närvaro av mild bas och vattenhaltigt lösningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Reagens är en effektiv produkt för syntes av difluormetylerade fenoler
i närvaro av mild bas och vattenhaltigt lösningsmedel.
Löslighet
Svår att blanda.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 384-67-8
Molekylformel C8H5ClF2O
Molekylvikt (g/mol) 190.574
MDL-nummer MFCD00042123
InChI-nyckel MNOONJNILVDLSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-2,2-difluoroacetophenone, chlorodifluoroacetophenone, 2,2,2-chlorodifluoroacetophenone, 2-chloro-2,2-difluoro-1-phenylethan-1-one, ethanone, 2-chloro-2,2-difluoro-1-phenyl, zlchem 965, chlorodifluroacetophenone, acmc-1bn70, ksc226m9l, chlorodifluoromethyl phenyl ketone
PubChem CID 238296
IUPAC-namn 2-klor-2,2-difluor-l-fenyletanon
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)(F)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-2,2-difluoroacetophenone
Densitet 1.293
Kokpunkt 95°C to 97°C (37 mmHg)
Flampunkt 72°C (161°F)
Brytningsindex 1.497
Kvantitet 1 g
Beilstein 2251448
Löslighetsinformation Difficult to mix.
Formel vikt 190.58
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.