missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloro-2,3-dimethylbutane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-2,3-dimethylbutane |
| CAS | 594-57-0 |
| Molekylformel | C6H13Cl |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13Cl/c1-5(2)6(3,4)7/h5H,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)C(C)(C)Cl |
| IUPAC-namn | 2-chloro-2,3-dimethylbutane |
| Molekylvikt (g/mol) | 120.62 |
| Formel vikt | 120.0706 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?