Läs mer
2-Kloro-2', 4'-difluoracetofenon, Mikromol™
Produktkod. 30459082
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30459082 4 x 25 mg
30051650 100 mg
30050727 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30459082 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0235.0400254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-Kloro-2', 4'-difluoracetofenon, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone
CAS 51336-94-8
Analyt- eller komponentnamn 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H5 Cl F2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone
InChI formel InChI=1S/C8H5ClF2O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2
Lösningstyp Snyggt
LEDER Fc1ccc(C(=O)CCl)c(F)c1
IUPAC-namn 2-kloro-1-(2,4-difluorfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 190.57
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 189,9997 g/mol